Learn More
(1S,2 S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10569263
Zum Warenkorb hinzufügen
(1S,2 S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569263
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 10569263
Marke: Thermo Scientific Acros 310220010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21436-03-3
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00062986,MFCD00063747
InChI-Schlüssel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 104.0°C to 110.0°C (40.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(NH2)2
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +25.25 (20.00°C 589nm,c=5,1 M HCl)
Spezifische Drehung + 25.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
IUPAC-Name 1,2-Cyclohexandiamin
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0429790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog Number310220010,310222500,310220050
ChargennummerA0400497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog Number310220010,310222500,310220050
ChargennummerA0400184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number310220010,310222500,310220050
ChargennummerA0414870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number310220010,310222500,310220050
ChargennummerA0409692 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number310220010,310222500,310220050
Name des Produkts
(1S,2 S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >