Learn More
(1S,2 S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13418518
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
(1S,2 S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13418518 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 13418518
Marke: Thermo Scientific Acros 310220050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21436-03-3
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00062986,MFCD00063747
InChI-Schlüssel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 104.0°C to 110.0°C (40.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(NH2)2
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand +25.25 (20.00°C 589nm,c=5,1 M HCl)
Spezifische Drehung + 25.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
IUPAC-Name cyclohexane-1,2-diamine
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0429790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog Number310220010,310222500,310220050
ChargennummerA0400497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog Number310220010,310222500,310220050
ChargennummerA0400184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number310220010,310222500,310220050
ChargennummerA0414870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number310220010,310222500,310220050
ChargennummerA0409692 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number310220010,310222500,310220050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Cyclohexanediamine
Name des Produkts
(1S,2 S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >