Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %, Biograde Artikelnummer.: 11985421
Verfügbar ab: 16-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %, Biograde
Artikelnummer. 11985421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11985421
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327741000
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73463-39-5
Summenformel C9H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 237.3
InChI-Schlüssel INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 2733480
IUPAC-Name 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonsäure
SMILES C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPSO
Extinktion (0.1M aq. soln.), 0.03 max. at 280nm, (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm
Schmelzpunkt 263.0°C to 271.0°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen (0.1M in water) Clear colorless solution
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog Number327740010,327741000
ChargennummerA0398954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number327740250,327740010,327741000
ChargennummerA0400035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number327740250,327740010,327741000
ChargennummerA0401252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number327740250,327740010,327741000
ChargennummerA0395732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number327740250,327740010,327741000
Produktidentifikator
  • CAPSO
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %, Biograde >