Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone is used as a high-boiling polar aprotic solvent. It is used as a substitute solvent for toxic hexamethylphosphoramide. It finds application in detergents, dyestuffs, electronic materials and in the manufacture of polymers. It is involved in the preparation of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene. Further, it is utilized as a solvent during alfa-regioselective prenylation of imines. In addition to this, it constitutes the mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon wird als hochsiedendes, polar aprotisches Lösungsmittel verwendet. Es wird als Ersatzlösungsmittel für toxisches Hexamethylphosphoramid verwendet. Es findet Anwendung in Detergenzien, Farbstoffen, elektronischen Materialien und bei der Herstellung von Polymeren. Es ist an der Herstellung von 1,2-Bis(trimethylsilyl)benzol beteiligt. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel während der alfa-regioselektiven Prenylierung von Iminen verwendet. Darüber hinaus bildet es die mobile Phase während der Größenausschlusschromatographischen Analyse von Zellulose.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und Phosphorhalogeniden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone |
Schmelzpunkt | 8°C |
Dichte | 1.058 |
Siedepunkt | 224°C to 226°C |
Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
Brechungsindex | 1.472 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 108808 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254729 | Analysenzertifikat | 11/04/2025 | A16001.14,A16001.36,A16001.22 |
10226043 | Analysenzertifikat | 26/07/2023 | A16001.14,A16001.36,A16001.22 |
N12F010 | Analysenzertifikat | 30/12/2022 | A16001.14,A16001.36,A16001.22 |
10240801 | Analysenzertifikat | 30/05/2022 | A16001.14,A16001.36,A16001.22 |
10187862 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16001.14,A16001.36,A16001.22 |
Sicherheit und Handhabung
- 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one