Learn More
Zinkoxid, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10236300
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkoxid, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10236300
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10236300
Marke: Thermo Scientific Acros 194890010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-13-2
Summenformel OZn
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
MDL-Nummer MFCD00011300
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-Name Oxozink
SMILES O=[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc oxide
Schmelzpunkt 1975.0°C
Namenshinweis 99.5+%
Farbe Weiß oder Weißgelb
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Complexometry)
Strukturformel ZnO
Merck Index 15,10347
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol
Formelmasse 81.38
Reinheit (%) ≥99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 1% max. (1 g,500°C)
Relative Dichte 5.6
Dichte 5.6000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number194890050,194890010
ChargennummerA0456092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog Number194890050,194890010
ChargennummerA0397768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number194890050,194890010
ChargennummerA0405452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number194890050,194890010
ChargennummerA0413829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number194890050,194890010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Zinkoxid, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >