Learn More
Zinknitrat-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar A16282.22
36.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15493127
  • 37.05 CHF / 100 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ca 36°C
Fest
N{2}O{6}Zn^0.6 H{2}O
10196-18-6
100 g
98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog NumberA16282.22,A16282.36,A16282.0E
Chargennummer10247343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA16282.22,A16282.36,A16282.0E
Chargennummer10242486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/07/2022 Catalog NumberA16282.22,A16282.36,A16282.0E
Chargennummer10237922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA16282.22,A16282.36,A16282.0E
Chargennummer10193786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16282.22,A16282.36,A16282.0E
Name des Produkts
Zinknitrat-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals > 100g