Learn More
Zinknitrathexahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311679
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinknitrathexahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311679
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Artikelnummer. 11311679
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012313.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zinc nitrate hexahydrate is used in the synthesis of coordination polymers. It is utilized in the preparation of zinc oxide based nanowires. It is also used as a mordant in dyeing. It is involved in the preparation of a new microporous, organically templated zinc phosphate, which finds application as catalysts and other applications involving microporosity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10196-18-6
Summenformel H12N2O12Zn
Molekulargewicht (g/mol) 297.48
MDL-Nummer MFCD00149889
InChI-Schlüssel JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC-Name Zink; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt ∽36°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcoholSoluble in water and ethanol.
Formelmasse 297.47 (189.38 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.07 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number012313.A9,012313.36,012313.A3
ChargennummerY04K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number012313.A9,012313.36,012313.A3
ChargennummerT31K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number012313.A9,012313.36,012313.A3
ChargennummerQ24K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number012313.A9,012313.36,012313.A3
ChargennummerP01K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number012313.A9,012313.36,012313.A3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, zinc salt, hexahydrate, zinc nitrate
Name des Produkts
Zinknitrathexahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >