Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc acetate dihydrate |
Schmelzpunkt | 237.0°C |
Namenshinweis | 98+% |
Farbe | Weiß |
pH | 6.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.0 to 101% (Complexometry) |
Strukturformel | (CH3CO2)2Zn·2H2O |
Merck Index | 15,10327 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466806 | Analysenzertifikat | 17/10/2024 | 317215000,317210000,317210025 |
A0465992 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 317215000,317210000,317210025 |
A0465991 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 317215000,317210000,317210025 |
A0465990 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 317215000,317210000,317210025 |
A0465272 | Analysenzertifikat | 06/08/2024 | 317215000,317210000,317210025 |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc acetate dihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.