Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10688824
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkacetat-Dihydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10688824
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10688824
Marke: Thermo Scientific Acros 317210025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5970-45-6
Summenformel C4H6O4Zn·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 219.5
MDL-Nummer MFCD00066961
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724192
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc acetate dihydrate
Schmelzpunkt 237.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
pH 6.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 101% (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15,10327
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 219.5
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.84
Dichte 1.8400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number317215000,317210100,317210000,317210025
ChargennummerA0447073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number317215000,317210100,317210000,317210025
ChargennummerA0466806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number317215000,317210000,317210025
ChargennummerA0465992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number317215000,317210000,317210025
ChargennummerA0465991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number317215000,317210000,317210025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Zinkacetat-Dihydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >