Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, 98 bis 101.0 %, für ACS-Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zinc acetate dihydrate is used in the preparation of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis and zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles. It is used in dietary and medical applications. It is also used as lozenges for treating the common cold. It is used as a seeding material to grow zinc oxide nanorods on the microfibers of polyethylene terephthalate fabric. In addition, it finds application as wood preservation, production of other zinc salts, ethylene acetate manufacture, and an analytical reagent in various industries. As a plating inhibitor, it is used in nuclear power plant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc Acetate Dihydrate |
Schmelzpunkt | 237°C |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 98 to 101.0% |
Beilstein | 3732513 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcoholSoluble in water and alcohol. |
Formelmasse | 219.50 (183.47 Anhydrous) |
Güte | ACS |
Dichte | 1.735 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q04L024 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 011559.A1,011559.30,011559.A7 |
Y20K022 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 011559.A1,011559.30,011559.A7 |
T21G074 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | 011559.A1,011559.30,011559.A7 |
T25K044 | Analysenzertifikat | 20/08/2024 | 011559.A1,011559.30,011559.A7 |
Q02K028 | Analysenzertifikat | 09/04/2024 | 011559.A1,011559.30,011559.A7 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.