Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Vereinfachen Sie Ihre Zellfärbeanwendungen mit Invitrogen Zenon™ Maus-IgG1-Antikörpermarkierungskits.
Marke:  Invitrogen™ Z25005
787.36 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10655573
  • 1036.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 555 Maus IgG1 Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Labeling Kit
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 555 Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 l).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
< 1 bis 20 μg
Alexa Fluor 555
IgG1
Alexa Fluor
50 Reaktionen
555/565
Zenon
Orange
Maus
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2856108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Catalog NumberZ25005
Chargennummer2775989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2023 Catalog NumberZ25005
Chargennummer2551391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog NumberZ25005
Chargennummer2373638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2021 Catalog NumberZ25005
Chargennummer2261431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2021 Catalog NumberZ25005
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.