Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für großen Kolben (250μ – 10 ml-Spritzen)
Austauschbare Nadeln für große Kolben (RN) eignen sich für Spritzen mit austauschbaren Nadeln (RN) einer Größe von mindestens 250 μl. Die Standard-Nadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Individuelle Nadelstärken, Längen und Spitzenausführungen sind lieferbar.
Marke:  Hamilton™ 7780-04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10360901
  • 101.00 CHF / 6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Spritzenabschlüsse für austauschbare Nadeln für große Kolben
  • Austauschbaren Nadeln (RN) - Die Nadeln sind abnehmbar und speziell für Hamilton Produkte konzipiert. Dank ihrer besonderen Konstruktion sind die Nadeln genau am Nullpunkt der Skala in der Spritze eingebettet. Die Nadelstärke, Länge und der Nadelspitzentyp sind frei wählbar, sodass sich die Spritze für anwenderspezifische Anwendungsbereiche optimieren lässt. Außerdem ermöglicht dieser Spritzenabschluss das Einsetzen einer austauschbaren Nadel ohne Erhöhung des Totvolumens der Spritze und eignet sich optimal bei einer Verstopfungsgefahr der Nadel. Im zerlegten Zustand autoklavierbar. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
  • Nadelspitzenausführungen
    • Nadelspitzenausführung 2 - Scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze, zum Durchstechen von Septen empfohlen. Erhältliche Nadelstärken: 26-22
    • Nadelspitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 26-22.
    • Nadelspitzenausführung 5 - Konische Nadel mit seitlichem Anschluss zum nicht-stanzenden Durchstechen von Septen, feinen Folien und Kunststoffen. Erhältliche Nadelstärken: 26-22
    Sechs Nadeln pro Packung.
    Spezifikation
    Spezifikation
    Autoklavierbar
    22 ga.
    0.028 in.
    0.72 mm
    Spritzenersatznadel
    Abnehmbare Spritzen (250 μl und größer)
    Ansatz aus Edelstahl
    0.016 in.
    0.41 mm
    2 in.
    Stumpf
    Name des Produkts
    Hamilton™ Austauschbare Nadel für großen Kolben (250μ – 10 ml-Spritzen) > Großer Ansatz; RN; 22 Gauge; 2 in (51 mm) Spitzentyp:3