Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Vereinfachen Sie Ihre Zellfärbeanwendungen mit Invitrogen Zenon™ Maus-IgG1-Antikörpermarkierungskits.
Marke:  Invitrogen™ Z25021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10404022
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 647-R-Phycoerythrin Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (50 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 50 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10 Reaktionen
496/668
Zenon
Tiefrot
Maus
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 647R-Phycoerythrin Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (50 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 50 l).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
< 1 bis 20 μg
Alexa Fluor 647-R-Phycoerythrin
IgG1
Alexa Fluor-R-Phycoerythrin
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2441479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2022 Catalog NumberZ25021
Chargennummer2431364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2022 Catalog NumberZ25021
Chargennummer2354440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2021 Catalog NumberZ25021
Chargennummer2232874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2021 Catalog NumberZ25021
Chargennummer2176889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2019 Catalog NumberZ25021
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.