Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hefeextrakt
Wird als Lebensmittelzusatzstoff, Geschmacksverstärker in verarbeiteten Lebensmitteln aller Art und als Nährstoff für bakterielle Kulturmedien verwendet. Es wird verwendet, um herzhafte Aromen und Umami-Geschmacksempfindungen zu erzeugen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J60287.36
107.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15483079
  • 111.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Microbial mediaYeast extract is used as food additive, flavor enhancer in processed foods of all kinds and as nutrient for bacterial culture media. It is used to create savoury flavors and umami taste sensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Kunststoffflasche
500 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ24L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ60287.A1,J60287.36
ChargennummerY06K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberJ60287.A1,J60287.36
ChargennummerT18K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog NumberJ60287.A1,J60287.36
ChargennummerS13K063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog NumberJ60287.A1,J60287.36
ChargennummerX31J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog NumberJ60287.A1,J60287.36
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Hefeextrakt > 500 g