Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hefeextrakt
Artikelnummer. 15159323
Click to view available options
Menge:
1 kg
5kg
25 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84604-16-
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hefeextrakt
Format Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Produktidentifikator
  • Yeast Extract