Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hefeextrakt
Wird als Lebensmittelzusatzstoff, Geschmacksverstärker in verarbeiteten Lebensmitteln aller Art und als Nährstoff für bakterielle Kulturmedien verwendet. Es wird verwendet, um herzhafte Aromen und Umami-Geschmacksempfindungen zu erzeugen.
Marke: Thermo Scientific Chemicals H26769.36
68.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 500 g |
---|
Beschreibung
Yeast extract is used as food additive, flavor enhancer in processed foods of all kinds and as nutrient for bacterial culture media. It is used to create savoury flavors and umami taste sensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Pulver | |
Glasflasche | |
500 g | |
Hygroskopisch |