Learn More
Xylol, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
4 l
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 1330-20-7 |
Summenformel | C8H10 |
Synonym | Xylol, Dimethylbenzol, Xylengemisch aus Isomeren |
Löslichkeitsinformationen | Löslich in absolutem Alkohol, Ether, vielen organischen Lösungsmitteln; praktisch unlöslich in Wasser. |
Formelmasse | 106.17 |
Güte | Histologisch |
Menge | 4 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Xylol, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur