Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
GREENER_CHOICE
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marke:  Eppendorf™ 4861000708
889.89 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12630915
  • 936.73 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±2,5 % bei ±0,025 μl/1 μl, ±1,5 % bei ±0,075 μl/5 μl, ±1 % bei ±0,1 μ
20 μl epT.I.P.S™ Pipettenspitze
Mittelgrau
epT.I.P.S. Pipettenspitze (20 μl)
Xplorer Plus
Elektronische Pipette
Ergonomisch
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus
8
Lithium-Ion
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
1
Ja
0,5 bis 10 μl
20 μl epT.I.P.S™ Pipettenspitzen
0,01 μL
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel > 0,5 bis 10 μl; mittelgraue Taste