Learn More
Corning™ LSE™ Tisch-Schüttel-Inkubatoren mit Plattform
Der Corning Schüttel-Inkubator für Labortische verfügt über einen niedrigen Drehpunkt, der Platz sparende Abmessungen bietet, um auf den Labortisch und unter die Regale zu passen.
Marke:  Corning™ 6791
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16299601
  • 3650.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Software package, which provides option of saving data to external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturgleichmäßigkeit
  • Großer Sichtbereich für die ungestörte Überwachung von Proben
  • Großes Betriebstemperaturbereich
  • Mehrere Stellmöglichkeiten
  • Präzisions-Schüttelmechanismus
  • Die maximale Kapazität beträgt 4 x 1 l-Kolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
19 mm
230 V, 50/60 Hz, EU-Stecker
4 x 1 l-Kolben
Temperatur: ±0,5°C
53 cm
15,7 in.
37 cm
19,5 kg
1 Min. bis 99 Std., Dauerbetrieb
20 bis 300 U/min
Umgebungstemperatur +5 ° bis 70 °C
Inkubator
20,8 in.
30 x 30 cm (11,8 x 11,8 in.)
40 cm
43 lb.
Benchtop
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ LSE™ Tisch-Schüttel-Inkubatoren mit Plattform > 230 V, 50/60 Hz, (EU-Stecker)