Learn More
Cytiva Sterile Membranen aus Zellulosemischester, ME 25
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
Marke: Cytiva 10407970
Beschreibung
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
0,45 μm | |
Zur quantitativen Beurteilung des Mikroorganismen-Gehalts | |
Weiß | |
Ohne Zwischenpapier und -polster | |
0,31cm | |
266 °F | |
145 μm | |
12,5 s/100 ml/12,5 cm2 | |
47 mm |
4,3 bis 5,0 mg/cm2 | |
ME 25 | |
Steril | |
ME 25 | |
Hydrophil | |
Mittel | |
Gitter | |
130 °C | |
Membranmaterial | |
1,85 in. |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose