Learn More
Ammoniumperchloratlösung, Reagenzgütegrad, ∼1 M in H2O, Honeywell™
Marke: Honeywell Research Chemicals 09911-50L
Beschreibung
Spezifikation
>100°C | |
<0°C | |
Farblos | |
≤ 90% | |
NH4ClO4 | |
Reagenz |
Ammonium perchlorate solution | |
7732-18-5 | |
>80% | |
50 L | |
117.49 g/mol | |
1.053 g/cm3 (20°C) |