Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder der Klasse B mit brauner Graduierung sind aus langlebigen DURAN™ Glasrohren gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2200186
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Braun gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
B | |
± 1,5 ml | |
Glas | |
2 ml |
Braun | |
DIN EN ISO 4788 | |
335 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
250 ml | |
1.5 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle > Fassungsvermögen: 250 ml; Höhe: 335 mm; braune Graduierungen; sechseckige Glasbuchse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur