Learn More
DWK Life Sciences Wiederverwendbare Coliwasas und Zubehör aus PVC
Für eine Vielzahl von Anwendungen
Marke: DWK Life Sciences 885252
521.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Coliwasa Probenehmer | |
Reinigungsbürste, Länge 48 in. | |
1100 mL | |
1,61 in. | |
4,1 cm | |
1,82 m |
PVC | |
37,19 oz. | |
1,37 in. | |
3,5 cm | |
6 ft. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wiederverwendbare Coliwasas und Zubehör aus PVC > Coliwasa, Fassungsvermögen: 1100mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur