Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Coliwasa Einweg-Probenehmer aus Glas
Aus Kalknatronglas mit flüssigkeitsdichter PTFE-Versiegelung
Marke:  DWK Life Sciences 885220
219.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12477301
  • 265.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2025
Beschreibung
  • Vorgepackte Komponenten ermöglichen eine einfache Entsorgung
  • Die PTFE-Versiegelung fixiert die Probensäule
  • Die Probe ohne Verlust in den entsprechenden Behälter geben
Bestellinformation
Abmessungen: 0,88 in. Durchmesser x 42 in. L (2,2 x 107 cm); Konischer Boden mit Öffnung, Durchm. 0,5 in. (1,3 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Coliwasa Probenehmer
PTFE
200 mL
0,5 in.
1,3 cm
41,92 in.
Kalknatronglas
6,76 oz.
Ja
0,86 in.
2,2 cm
106,5 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Coliwasa Einweg-Probenehmer aus Glas > Coliwasa Einweg-Probenehmer aus Glas