Learn More
DWK Life Sciences™ CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
152.00 CHF - 161.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 13 cm
Länge (angloamerikanisch) 5.1 Zoll
Breite (metrisch) 13 cm
Breite (angloamerikanisch) 5.1 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12603395
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651602
Rosa 1.2 und 2 ml-Fläschchen 2 in. 5.2 cm
161.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12623395
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651605
Rot 1.2 und 2 ml-Fläschchen 2 in. 5.2 cm
152.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12613395
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651603
Weiß 1.2 und 2 ml-Fläschchen 2 in. 5.2 cm
158.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12683385
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651600
Grün 1.2 und 2 ml-Fläschchen 2 in. 5.2 cm
155.00 CHF
15 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12693385
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651601
Gelb 1.2 und 2 ml-Fläschchen 2 in. 5.2 cm
152.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12633395
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651604
Blau 1.2 und 2 ml-Fläschchen 2 in. 5,3 cm
158.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12663395
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651602-XL
Rosa 3, 4 und 5 ml-Fläschchen 3,8 in. 9.7 cm
161.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12603405
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651604-XL
Blau 3, 4 und 5 ml-Fläschchen 3,8 in. 9.7 cm
161.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12653395
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651601-XL
Gelb 3, 4 und 5 ml-Fläschchen 3,8 in. 9.7 cm
161.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12683395
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651605-XL
Rot 3, 4 und 5 ml-Fläschchen 3,8 in. 9.7 cm
161.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12693395
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651603-XL
Weiß 3, 4 und 5 ml-Fläschchen 3,8 in. 9.7 cm
161.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12643395
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
W651600-XL
Grün 3, 4 und 5 ml-Fläschchen 3,8 in. 9.7 cm
161.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Platz für 1.2 - 2 ml-Fläschchen und XL-Boxen zur Aufbewahrung von 5 ml-Teilungskartons mit Nummern 1 - 81 sorgt für eine übersichtliche Anordnung und einfache Identifizierung der Fläschchen
  • Das Nummerierungssystem, das auf dem Deckel und dem Boden des Kartons aufgedruckt ist, ermöglicht eine einfache Registrierung
  • Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
  • Beständig gegen kryogene Temperaturen bis 196°C
Spezifikation
Spezifikation
13 cm
13 cm
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
Gewellte Spanplatte
5.1 Zoll
5.1 Zoll
1 Bis 81 Fläschchen
CryoFile™ Aufbewahrungsbox
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter