Learn More
DWK Life Sciences™ CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
Marke: DWK Life Sciences™ W651605
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Platz für 1.2 - 2 ml-Fläschchen und XL-Boxen zur Aufbewahrung von 5 ml-Teilungskartons mit Nummern 1 - 81 sorgt für eine übersichtliche Anordnung und einfache Identifizierung der Fläschchen
- Das Nummerierungssystem, das auf dem Deckel und dem Boden des Kartons aufgedruckt ist, ermöglicht eine einfache Registrierung
- Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
- Beständig gegen kryogene Temperaturen bis 196°C
Spezifikation
Rot | |
2 in. | |
5.1 Zoll | |
5.1 Zoll | |
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen | |
1 Bis 81 Fläschchen | |
CryoFile™ Aufbewahrungsbox |
5.2 cm | |
13 cm | |
13 cm | |
5,1 x 5,1 x 2 in. (13 x 13 x 5,2 cm) | |
1.2 und 2 ml-Fläschchen | |
Gewellte Spanplatte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter > Für 1.2- und 2-ml-Fläschchen; rot; 130 l x 130 B x 52 mm H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur