Learn More
DWK Life Sciences™ CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
Marke:  DWK Life Sciences™ W651600-XL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12643395
  • 161.00 CHF / 15 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Platz für 1.2 - 2 ml-Fläschchen und XL-Boxen zur Aufbewahrung von 5 ml-Teilungskartons mit Nummern 1 - 81 sorgt für eine übersichtliche Anordnung und einfache Identifizierung der Fläschchen
  • Das Nummerierungssystem, das auf dem Deckel und dem Boden des Kartons aufgedruckt ist, ermöglicht eine einfache Registrierung
  • Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
  • Beständig gegen kryogene Temperaturen bis 196°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
3,8 in.
5.1 Zoll
5.1 Zoll
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
1 Bis 81 Fläschchen
Gewellte Spanplatte
9.7 cm
13 cm
13 cm
5.1 x 5.1 x 3.8 in. (13 x 13 x 9.7 cm)
3, 4 und 5 ml-Fläschchen
Extragroß
CryoFile™ Aufbewahrungsbox
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter > Für 3,4- und 5-ml-Fläschchen; grün; 130 l x 130 B x 97 mm H