Learn More
DWK Life Sciences CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
Marke: DWK Life Sciences W651603-XL
149.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Platz für 1.2 - 2 ml-Fläschchen und XL-Boxen zur Aufbewahrung von 5 ml-Teilungskartons mit Nummern 1 - 81 sorgt für eine übersichtliche Anordnung und einfache Identifizierung der Fläschchen
- Das Nummerierungssystem, das auf dem Deckel und dem Boden des Kartons aufgedruckt ist, ermöglicht eine einfache Registrierung
- Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
- Beständig gegen kryogene Temperaturen bis 196 °C
Spezifikation
Weiß | |
3,8 in. | |
5.1 Zoll | |
5.1 Zoll | |
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen | |
1 Bis 81 Fläschchen | |
Gewellte Spanplatte |
9.7 cm | |
13 cm | |
13 cm | |
5.1 x 5.1 x 3.8 in. (13 x 13 x 9.7 cm) | |
3, 4 und 5 ml-Fläschchen | |
Extragroß | |
CryoFile™ Aufbewahrungsbox |