Learn More
DWK Life Sciences™ CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
Marke:  DWK Life Sciences™ W651604
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12633395
  • 158.00 CHF / 15 Stück
Verfügbar ab: 09-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Platz für 1.2 - 2 ml-Fläschchen und XL-Boxen zur Aufbewahrung von 5 ml-Teilungskartons mit Nummern 1 - 81 sorgt für eine übersichtliche Anordnung und einfache Identifizierung der Fläschchen
  • Das Nummerierungssystem, das auf dem Deckel und dem Boden des Kartons aufgedruckt ist, ermöglicht eine einfache Registrierung
  • Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
  • Beständig gegen kryogene Temperaturen bis 196°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
2 in.
5.1 Zoll
5.1 Zoll
Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen
1 Bis 81 Fläschchen
CryoFile™ Aufbewahrungsbox
5,3 cm
13 cm
13 cm
5,1 x 5,1 x 2 in. (13 x 13 x 5,3 cm)
1.2 und 2 ml-Fläschchen
Gewellte Spanplatte
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter > Für 1.2- und 2-ml-Fläschchen; blau; 130 l x 130 B x 52 mm H