Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen mit PTFE-beschichteter, weißer 14B-Gummi-Dichtungseinlage
Bietet eine vollständig inerte innere Dichtung und Oberfläche für Probe oder Produkt
Marke:  DWK Life Sciences W242711
423.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12416171
  • 533.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24-400
Schraubverschluss
Phenolharz
TFE, Styrol-Butadien-Kautschuk
Autoklavierbar
Schwarz
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen mit PTFE-beschichteter, weißer 14B-Gummi-Dichtungseinlage > Größe Schraubverschluss:24 mm-400