Learn More
Ley Rubber™ Konische Stopfen aus Kork
Konische Korkstopfen für den Einsatz in Bildung, Selbstbrauerei und Kunst und Handwerk.
Marke: Ley Rubber™ CB011/S/Z
Beschreibung
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
- Wiederverwertbares Produkt
Spezifikation
Bildung, Hausbrauerei und Kunst und Handwerk | |
11mm | |
Natürlicher Kork | |
Spitz zulaufend |
19mm | |
14mm | |
Konische Korkstopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ley Rubber™ Konische Stopfen aus Kork > Durchmesser (metrisch) Boden: 11 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur