Learn More
Cytiva Sterile Membranen aus Zellulosemischester, ME 25
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
110.00 CHF - 935.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Flächengewicht | 4,3 bis 5,0 mg/cm2 |
Material (Membran) | ME 25 |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Rasterfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Rasterfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11355394
|
Cytiva
10409772 |
50 mm | Weiß | Weiß |
195.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11335314
|
Cytiva
10401670 |
47 mm | Weiß | Nicht zutreffend |
175.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11345394
|
Cytiva
10409771 |
47 mm | Weiß | Weiß |
935.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11335394
|
Cytiva
10409770 |
47 mm | Weiß | Weiß |
193.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11345384
|
Cytiva
10407970 |
47 mm | Weiß | Weiß |
219.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13247119
|
Cytiva
10406802 |
50 mm | Weiß | Schwarz | N/A | ||||||
13267119
|
Cytiva
10406801 |
50 mm | Weiß | Black | N/A | ||||||
13237119
|
Cytiva
10406800 |
47 mm | Weiß | Black | N/A | ||||||
13257119
|
Cytiva
10406803 |
47 mm | Weiß | Schwarz | N/A | ||||||
Beschreibung
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
ME 25 | |
Steril | |
130 °C |
4,3 bis 5,0 mg/cm2 | |
0,45 μm | |
Mittel | |
Membranmaterial |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.