Learn More
Cytiva Sterile Membranen aus Zellulosemischester, ME 25
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
Marke:  Cytiva 10406801
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13267119
Beschreibung
Beschreibung
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
0,45 μm
Membran-Butler
Ohne Zwischenpapier und -polster
3.1mm
Membranmaterial
4,3 bis 5,0 mg/cm2
ME 25
Steril
Black
Mittel
130 °C
50 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Name des Produkts
Cytiva Sterile Membranen aus Zellulosemischester, ME 25 > Dia.: 50mm; 100/Pk.