Learn More
Cytiva Sterile Membranen aus Zellulosemischester, ME 25
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
Marke:  Cytiva 10406800
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13237119
Beschreibung
Beschreibung
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
0,45 μm
Membran-Butler
Ohne Zwischenpapier und -polster
3.1mm
Membranmaterial
4,3 bis 5,0 mg/cm2
ME25
Steril
Black
Mittel
130 °C
47 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2428460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number150901000,150900250,10406800,15090046,150905000
Chargennummer2428462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number150901000,150900250,10406800,15090046,150905000
Chargennummer2365735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number150901000,150900250,10406800,15090046,150905000
Chargennummer2569831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number150901000,150900250,10406800,15090046,150905000
Chargennummer2677672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number150901000,150900250,10406800,15090046,150905000
Name des Produkts
Cytiva Sterile Membranen aus Zellulosemischester, ME 25 > Dia.: 47mm; 100/Pk.