Learn More
Cytiva Sterile Membranen aus Zellulosemischester, ME 25
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
Marke:  Cytiva 10401670
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11335314
  • 175.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
0,45 μm
Mikrobiologische Arbeit
Nicht zutreffend
Mittel
266 °F
Membranmaterial
1,85 in.
4,3 bis 5,0 mg/cm2
ME 25
Steril
ME 25
Zwischenlagepapier
Glatt
130 °C
12,5 s/100 ml/12,5 cm2
47 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Cytiva Sterile Membranen aus Zellulosemischester, ME 25 > ME 25; Porengröße:0,45 μm; glatt; steril; Durchm.:47mm