Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran
Ein genau definierter Grenzwert für die Porengröße im Sub-Mikron-Bereich ermöglicht die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln
Marke: Cytiva 10417006
110.20 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Die Behandlung mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) macht die Filter hydrophil
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Filtrieren
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, flache Membranoberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Spezifikation
0,2 μm | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Hydrophile Membranfilter mit Kernspur |
Bioassays, Zellbiologie und Umweltanalyse | |
Polykarbonat-Folie, Track-etched (PFTE) | |
Circle | |
25 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30