Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Presswerkzeug für Cryobank und Bank-It™ Fläschchensysteme
Minimieren Sie das Einfrieren/Auftauen mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Presswerkzeug für Cryobank und Bank-It™ Systeme, das eine schnelle Entnahme von Cryobank Fläschchen ermöglicht.
Marke:  Thermo Scientific™ 374009
1787.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1400.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10753754
  • 1985.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Presswerkzeug für Cryobank und Bank-It™ Fläschchensysteme lassen sich gewünschte Röhrchen schnell und einfach auffinden und entfernen, ohne dass Gefrierproben auftauen müssen.
Merkmale:
  • Ausgewählte Fläschchen werden über Hebel freigegeben und lassen sich leicht entnehmen.
  • Die ausgewählte Position kann anhand der Datenbankausgabe ausgewählt werden.
  • PEGs lassen sich einsetzen und überprüfen, während diese und benachbarte Proben kalt bleiben.
  • Die abgeschrägte Ecke sorgt für eine korrekte Racks-Ausrichtung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nunc Kryobank und Bank-it Rack, Röhrchenauspresswerkzeug, je 1
Kryobank
1
Kryobank- und Bank-It-Systeme
Werkzeug zum Herausdrücken der Röhrchen
Silber
1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Presswerkzeug für Cryobank und Bank-It™ Fläschchensysteme > Nunc CryoBank- und Bank-it-Gestell, Röhrchenpreßwerkzeug, je 1 Stück
Begrenzte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.