Learn More
Integra Biosciences™ Komplettes Handbedienungs-Kit
Zur Umwandlung beliebiger Vakuumquellen in anwenderfreundliche Saugsysteme. Das Integra Biosciences™ Vacuboy™ Komplett-Handbedienungskit ist ein vielseitiges Saugwerkzeug zum Absaugen von Flüssigkeiten aus praktisch allen Gefäßen im Labor.
Marke: Integra Biosciences™ 155500
Beschreibung
Der VACUBOY ist ein vielseitiges Aspirationswerkzeug, das mit jedem Unterdruckerzeuger zu einem anwenderfreundlichen Aspirationssystem für die Aufnahme von Flüssigkeiten aus nahezu allen Laborgefäßen wird, einfach auf Tastendruck und auf kontrollierte Weise.- Der Handapparat wird mittels Silikonschlauch an jeden beliebigen Unterdruckerzeuger angeschlossen und mit einem der verschiedenen Aufnahmeadapter ausgestattet.
- Die perfekte Kombination besteht aus VACUBOY und VACUSAFE Aspirationssystem.
- Anhand der großen Auswahl an Adaptern entsprechender Formen und Größen kann der VACUBOY für die Handhabung von Flüssigkeiten aus nahezu allen Arten von Röhrchen, Schalen, Flaschen, T-Kolben und Multiwellplatten genutzt werden.
- Adapter für die Aufnahme mittels Pasteurpipetten, serologischen Pipetten, Einwegpipettenspitzen oder Edelstahlnadeln
- Mehrkanaladapter für die schnelle Aufnahme aus Multiwellplatten
- Regulierung des Unterdrucks anhand einer berührungsempfindlichen Taste sorgt für die kontrollierte und gleichmäßige Aufnahme von Flüssigkeiten
- Ergonomisch gestaltet, perfekt geeignet für das Pipettieren über längere Zeit und von größeren Mengen und für Aufnahmetätigkeiten mit hoher Wiederholrate
- Anti-Tropf-System verhindert den Verlust und die Verschwendung von Flüssigkeit aus der Spitze, wodurch sich beim Umgang mit biogefährlichen Flüssigkeiten gleichzeitig die Gefahr einer Kontaminierung verringert
- Der autoklavierbare und sterilisierbare VACUBOY sorgt beim Umgang mit biogefährlichen Flüssigkeiten für höchste Sicherheit im Labor.
- Kompaktes Gerät, anwenderfreundlich, intuitive Handhabung
- Füllstandsensor
- Regelknopf für stufenlose Einstellung des Unterdrucks (Bereich: -300 bis 600 mbar)
- Geräuschlos im Betrieb
- VACUBOY Handoperator, Adapter 40 mm aus Edelstahl beiliegend
- Der am Unterdruckregelknopf eingestellte Druck wird während des Pipettierens automatisch kontrolliert und nachgeregelt. Der VACUBOY Handoperator allein oder in Kombination mit einer Vielzahl von VACUBOY Zubehör ist perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen im Zusammenhang mit Unterdruck geeignet.
- Alle Teile in Kontakt mit ausschlaggebenden Flüssigkeiten sind vollständig autoklavierbar und können 20 Minuten lang bei 121 °C sterilisiert werden. Das gibt höchste Sicherheit.
- Flüssigkeitsreste werden in der autoklavierbaren Abfallflasche gesammelt.
- Ein hydrophober Filter verhindert, dass Flüssigkeit ungewollt in die Pumpe oder das Pumpengehäuse aspiriert wird.
- Erhältlich entweder mit einer 4 l-Flasche aus Polypropylen oder einer 3 l-Flasche aus Glas.
- VACUSAFE Comfort gibt Ihnen unmittelbar eine saubere Lösung für sichere und problemlose Aufnahme, Entsorgung oder Filtration von Flüssigkeiten in die Hand.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Stativ und 6 Adapter (Gummiadapter für Pasteurpipetten, 1-kanaliger Edelstahladapter 40 mm, 8-kanaliger Edelstahladapter 40 mm, 1-kanaliger Adapter für Spitzen, 1-kanaliger Adapter für Spitzen/Ablauf, 8-kanaliger Adapter für Spitzen/Abfluss) | |
Je 1 | |
Hand-Bedienungskit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Integra Biosciences™ Komplettes Handbedienungs-Kit > Handbedienungskit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur