Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran
Ein genau definierter Grenzwert für die Porengröße im Sub-Mikron-Bereich ermöglicht die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln
Brand: Cytiva 10417014
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Die Behandlung mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) macht die Filter hydrophil
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Filtrieren
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, flache Membranoberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Specifications
0,2 μm | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Hydrophile Membranfilter mit Kernspur |
Bioassays, Zellbiologie und Umweltanalyse | |
Polykarbonat-Folie, Track-etched (PFTE) | |
Circle | |
50 mm |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran > 0,2 μm, 50 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction