Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO2 Incubator, 240L, General Purpose
Protect valuable samples while optimizing cell growth. Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO2 Incubators with copper or stainless steel chambers provide the ideal in vitro environment. Clean, reliable and easy to use, they feature fast recovery characteristics and a convenient touchscreen user interface.
Marke: Thermo Scientific™ 51032875
20017.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Protect valuable samples while optimizing cell growth. Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO2 Incubators with copper or stainless steel chambers provide the ideal in vitro environment. Clean, reliable and easy to use, they feature fast recovery characteristics and a convenient touchscreen user interface.
Wärmekammer mit Direktbeheizung
- Kammer mit 240 l (8,4 cu. ft.) aus elektropoliertem Edelstahl oder Kupfer mit geringer Stellfläche, leicht stapelbar
- Standard-Türanschlag rechts kann vor Ort leicht durch einen qualifizierten Servicetechniker gewechselt werden
- Minimale, einfach zu reinigende Baugruppe, Innenkammer mit glatter Oberfläche und abgerundeten Ecken ermöglicht einfache Reinigung
- Ein in die Kammer integrierter Lüfter verteilt saubere, befeuchtete Luft sanft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
In-situ-Sensoren und -Sonden für eine präzise Überwachung
- Wahlweise mit TC(Wärmeleitfähigkeits)-CO2-Sensor für einen langen, zuverlässigen Betrieb oder IR(Infrarot)-CO2-Sensor für die Überwachung, wenn Feuchtigkeit und Temperatur weniger vorhersehbar sind
- Zwei Temperaturfühler mit Übertemperaturschutz
Schnell reagierendes Befeuchtungsreservoir
- Direkt beheiztes Wasserreservoir gewährleistet konstant eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur
- Wannenloses System bietet bis zu 5 Mal schnellere Rückgewinnungsraten als herkömmliche Systeme mit Wasserwannen
- Der Wasserstandsensor zeigt an, wann eine Nachfüllung erforderlich ist.
ContraCon Desinfektionszyklus mit feuchter Hitze bei 90°C
- Ein bedarfsgesteuerter Zyklus vereinfacht die Reinigung und macht separates Autoklavieren von Teilen überflüssig.
- Die Bedienung erfolgt einfach per Knopfdruck und erfordert kein Abnehmen von Sensoren oder anderen Komponenten.
Spezifikation
8.4 ft.³ | |
Einzelner 240 L-Inkubator, Standardmodell | |
Elektropolierter Edelstahl | |
TC-Sensor | |
Edelstahl | |
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % | |
Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C | |
Mehrzweck | |
23 x 23,9 x 26,4 in. (58,3 x 60,7 x 67 cm) | |
178 lbs. | |
230 V |
RS232 | |
240 l | |
0 bis 20% | |
LED | |
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
Integriertes Wasserreservoir | |
32,8 x 30,7 x 36,8 in. (83,4 x 78 x 93,4 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |