Learn More
Cytiva Polyester-Ablaufscheiben
Ihre flache Oberfläche verhindert das Reißen des Filters. Whatman™ Abflussscheiben aus Polyester dienen als Unterstützung von Membranfiltern. Mit verschiedenen Durchmessern für die Verwendung in einer Reihe von Geräten erhältlich.
Marke: Cytiva 230300
81.51 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ihre flache Oberfläche verhindert das Reißen des Filters.Whatman™ Abflussscheiben aus Polyester dienen als Unterstützung von Membranfiltern.Mit verschiedenen Durchmessern für die Verwendung in einer Reihe von Geräten erhältlich.
Für den Gebrauch mit Membran-Hardware, bei der zusätzliche Unterstützung für eine verbesserte Durchflussrate und einen verbesserten Durchsatz benötigt wird. Kann als Trennung zwischen Membranen in seriell gestapelten Filtrationsanwendungen verwendet werden.
- Chemisch inertes Polyester
- 100 μm Dicke
- Bindemittelfrei
- In mehreren Durchmessern lieferbar
Spezifikation
Membranfilter | |
Membranfiltration, Stapelfiltration | |
Abflussscheibe |
Polyester | |
100 μm | |
10 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30