Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Elute Mikrokarte mit Indikator
Zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben. 1 Probenbereich pro Karte.
Marke:  QIAGEN WB120411
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11904426
  • 620.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • FTA Elute-Technologie für die bequeme Elution von Nukleinsäuren auf Wasserbasis.
  • QIAcard Indicating FTA Karten enthalten einen rosa Farbstoff, der weiß wird, wenn eine farblose Probe, z. B. Bukkalzellen oder Speichel, aufgetragen wird.
  • Stabilisierung und Schutz von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur mit Punktvolumen von 125 μl.
  • Lysiert Zellen bei Kontakt, denaturiert Proteine und verhindert den DNA-Abbau.
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Multiplex-PCR, Sequenzierung nach PCR-Amplifikation, SNP-Analyse, STR-Analyse, HLA-Typisierung, Gesamtgenomamplifikation, quantitative PCR, Biobanking, Pharmakogenomik, Genotypisierung, genetische Identifizierung, transgener Nachweis
FTA Elute Mikrokarte mit Indikator
40 μl
Erfassen, Verarbeiten, Transportieren und Lagern von farblosen biologischen Proben, wie Bukkal- oder Speichelproben. Bei FTA Elute bleiben Proteine fest gebunden, während DNA aus der Matrix eluiert wird.
Inertfarbstoff
100/Packung
15 bis 30 min.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
QIAGEN QIAcard FTA Elute Mikrokarte mit Indikator > 100/Packung