Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Elute Mikrokarte mit Indikator
Zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben. 1 Probenbereich pro Karte.
148.00 CHF - 620.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung Erfassen, Verarbeiten, Transportieren und Lagern von farblosen biologischen Proben, wie Bukkal- oder Speichelproben. Bei FTA Elute bleiben Proteine fest gebunden, während DNA aus der Matrix eluiert wird.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Multiplex-PCR, Sequenzierung nach PCR-Amplifikation, SNP-Analyse, STR-Analyse, HLA-Typisierung, Gesamtgenomamplifikation, quantitative PCR, Biobanking, Pharmakogenomik, Genotypisierung, genetische Identifizierung, transgener Nachweis
Enthält Inertfarbstoff
Produkttyp FTA Elute Mikrokarte mit Indikator
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12445432
Unterlagen ansehen
QIAGEN
WB120412
25 Packungen
148.00 CHF
25 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11904426
Unterlagen ansehen
QIAGEN
WB120411
100/Packung
620.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • FTA Elute-Technologie für die bequeme Elution von Nukleinsäuren auf Wasserbasis.
  • QIAcard Indicating FTA Karten enthalten einen rosa Farbstoff, der weiß wird, wenn eine farblose Probe, z. B. Bukkalzellen oder Speichel, aufgetragen wird.
  • Stabilisierung und Schutz von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur mit Punktvolumen von 125 μl.
  • Lysiert Zellen bei Kontakt, denaturiert Proteine und verhindert den DNA-Abbau.
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Multiplex-PCR, Sequenzierung nach PCR-Amplifikation, SNP-Analyse, STR-Analyse, HLA-Typisierung, Gesamtgenomamplifikation, quantitative PCR, Biobanking, Pharmakogenomik, Genotypisierung, genetische Identifizierung, transgener Nachweis
FTA Elute Mikrokarte mit Indikator
15 bis 30 min.
Erfassen, Verarbeiten, Transportieren und Lagern von farblosen biologischen Proben, wie Bukkal- oder Speichelproben. Bei FTA Elute bleiben Proteine fest gebunden, während DNA aus der Matrix eluiert wird.
Inertfarbstoff
40 μl
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
QIAGEN QIAcard FTA Elute Mikrokarte mit Indikator