Learn More
Cytiva Grade 1 Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ Gütegrad 1 Chr Zellulose-Chromatographiepapier ist ein 0.18 mm dickes Papier mit glatter Oberfläche und einer linearen Durchflussrate (Wasser) von 130 mm/30 Min.
28.70 CHF - 402.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | 1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen. |
---|---|
Flussrate | 130 mm/30 min |
Filmdicke | 0.18 mm |
Ausführung | Smooth |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine analytische Trennungen, Protein- und Nukleinsäure-Blots |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10671193
|
Cytiva
3001-964 |
21.3 cm | 11 cm | Streifen |
125.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10612102
|
Cytiva
3001-604 |
100 m | 1 cm | Rolle |
28.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11380724
|
Cytiva
3001-845 |
30 cm | 10 cm | Bogen |
67.30 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10062131
|
Cytiva
3001-640 |
100 m | 3.0 cm | Rolle |
64.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11370724
|
Cytiva
3001-681 |
100 m | 15.0 cm | Rolle |
184.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11919317
|
Cytiva
3001-931 |
58 cm | 68 cm | Bogen |
402.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10153831
|
Cytiva
3001-653 |
100 m | 5.0 cm | Rolle |
79.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10575361
|
Cytiva
3001-672 |
100 m | 10.0 cm | Rolle |
145.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ Chr Cellulose Chromatographiepapier Gütegrad 1 hat eine glatte Oberfläche, ist 0,18 mm dickes Papier mit einer linearen Flussrate (Wasser) von 130 mm/30 min
18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen- Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
- Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet.
- Weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
- Gute Auflösung für allgemeine analytische Trennungen.
-
Spezifikation
1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen. | |
0.18 mm | |
Allgemeine analytische Trennungen, Protein- und Nukleinsäure-Blots | |
Hochwertige Baumwoll-Linters |
130 mm/30 min | |
Smooth | |
Gütegrad 1 Chr |