Learn More
Cytiva Grade 1 Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ Gütegrad 1 Chr Zellulose-Chromatographiepapier ist ein 0.18 mm dickes Papier mit glatter Oberfläche und einer linearen Durchflussrate (Wasser) von 130 mm/30 Min.
Marke: Cytiva 3001-845
55.85 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ Chr Cellulose Chromatographiepapier Gütegrad 1 hat eine glatte Oberfläche, ist 0,18 mm dickes Papier mit einer linearen Flussrate (Wasser) von 130 mm/30 min
18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen- Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
- Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet.
- Weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
- Gute Auflösung für allgemeine analytische Trennungen.
-
Spezifikation
1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen. | |
0,18 mm | |
Allgemeine analytische Trennungen, Protein- und Nukleinsäure-Blots | |
Gütegrad 1 Chr | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
10 cm | |
30 cm |
10 x 30 cm (3,93 x 11,8 in.) | |
Smooth | |
Bogen | |
11,8 in. | |
3.93 Zoll | |
130 mm/30 min |