Learn More
Cytiva Grade 1 Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ Gütegrad 1 Chr Zellulose-Chromatographiepapier ist ein 0.18 mm dickes Papier mit glatter Oberfläche und einer linearen Durchflussrate (Wasser) von 130 mm/30 Min.
Marke:  Cytiva 3001-964
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10671193
  • 125.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ Chr Cellulose Chromatographiepapier Gütegrad 1 hat eine glatte Oberfläche, ist 0,18 mm dickes Papier mit einer linearen Flussrate (Wasser) von 130 mm/30 min
18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet.
  • Weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
  • Gute Auflösung für allgemeine analytische Trennungen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen.
0.18 mm
Allgemeine analytische Trennungen, Protein- und Nukleinsäure-Blots
Gütegrad 1 Chr
Hochwertige Baumwoll-Linters
11 cm
21.3 cm
11 x 21,3 cm (4,3 x 8,38 in.)
Smooth
Streifen
8.4 in.
4.3 Zoll
130 mm/30 min
Name des Produkts
Cytiva Grade 1 Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose > Typ: Streifen; L x B:21,3 x 11cm (8,38 x 4,3 in.)