Learn More
Cytiva Grade 1 Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ Gütegrad 1 Chr Zellulose-Chromatographiepapier ist ein 0.18 mm dickes Papier mit glatter Oberfläche und einer linearen Durchflussrate (Wasser) von 130 mm/30 Min.
Marke: Cytiva 3001-653
75.95 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ Chr Cellulose Chromatographiepapier Gütegrad 1 hat eine glatte Oberfläche, ist 0,18 mm dickes Papier mit einer linearen Flussrate (Wasser) von 130 mm/30 min
18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen- Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
- Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet.
- Weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
- Gute Auflösung für allgemeine analytische Trennungen.
-
Spezifikation
1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen. | |
0.18 mm | |
Allgemeine analytische Trennungen, Protein- und Nukleinsäure-Blots | |
Gütegrad 1 Chr | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
5.0 cm | |
100 m |
5,0 cm x 100 m (1,96 in. x 328,0 ft.) | |
Smooth | |
Rolle | |
328.0 ft. | |
1,96 in. | |
130 mm/30 min |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31