Learn More
Cytiva Grade 1 Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ Gütegrad 1 Chr Zellulose-Chromatographiepapier ist ein 0.18 mm dickes Papier mit glatter Oberfläche und einer linearen Durchflussrate (Wasser) von 130 mm/30 Min.
Marke:  Cytiva 3001-672
130.32 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10575361
  • 145.00 CHF / 1 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ Chr Cellulose Chromatographiepapier Gütegrad 1 hat eine glatte Oberfläche, ist 0,18 mm dickes Papier mit einer linearen Flussrate (Wasser) von 130 mm/30 min
18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet.
  • Weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
  • Gute Auflösung für allgemeine analytische Trennungen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen.
0.18 mm
Allgemeine analytische Trennungen, Protein- und Nukleinsäure-Blots
Gütegrad 1 Chr
Hochwertige Baumwoll-Linters
10.0 cm
100 m
5,0 cm x 100 m (1,96 in. x 328,0 ft.)
Smooth
Rolle
328.0 ft.
3,94 in.
130 mm/30 min
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Grade 1 Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose > Typ:Rolle; L x B:3,94 x 328,0 ft (10,0 cm x 100 m)