Learn More
Cytiva Extraktionshülsen aus Glas-Mikrofaser, Klasse 603G
Flexibel konzipiert für den Einsatz in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme. Whatman™ Extraktionshülsen aus Glasmikrofaser eignen sich für Anwendungen wie die Analyse heißer und saurer Gase, Analyse von Pestizidrückständen, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln und Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Marke:  Cytiva 10371019
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11303105
  • 213.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbeständig bis 500 °C (932 °F)
  • Wandstärken von 1 – 1.5 mm
  • Anwendungen mit standardmäßigen Soxhlet-Glashülsen
  • 603G-Borosilikatglasfaserhülse mit anorganischem Bindemittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GE Whatman 603G Borosilikatglasfaserhülsen mit anorganischem Bindemittel sind flexibel zur Verwendung in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme.
25 mm
1.5 mm
603G.
3,9 in.
932 °F
0.8μ m
0,98 in.
Borosilikatglasfaser
Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Soxhlet-Extraktor
100 mm
500 °C
Extraktionshülse
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Cytiva Extraktionshülsen aus Glas-Mikrofaser, Klasse 603G > Länge: 100 mm; Innendurchmesser: 25 mm; Wanddicke: 1.5 mm