Learn More
Scotch™ Verpackungsklebeband 311+
Das Verpackungsklebeband 311+ ist ein leistungsstarkes, für Industriezwecke entwickeltes Klebeband, welches für den Verschluss von Kartonagen, zum Spleißen, für die Reparatur von Verpackungen und andere anspruchsvolle Verpackungsanwendungen geeignet ist.
Marke: Scotch™ 7100220358
Beschreibung
- Leistungsstarkes Verpackungsklebeband für die Industrie für kalte und feuchte Umgebungen
- Haftet auf stark wiederverwendeten Wellpappkartons
- Gutes Leistungsverhalten über große Temperaturbereiche
- Schnelle und einfache manuelle Anwendung dank der manuellen Spender oder mit den 3M-Matic™ Kartonverschließmaschinen
Spezifikation
Druckempfindliches Acryl | |
Klebeband | |
Verpackungsklebeband | |
3248 ft. | |
1,88 in. |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
990 m x 48 mm | |
990 m | |
48 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24261Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 54%